Learn More
L-Orn(Z)-OH, TRC
Produktkode 30416942
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
Förpackningsstorlek
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
30416942 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30416942 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCO67101510G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material L-Orn(Z)-OH
CAS 3304-51-6
Molecular Formula C13H18N2O4
Quantity 10 g
Synonym N5-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine, (S)-2-Amino-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic Acid, N-delta-Cbz-L-ornithine, N5-(Benzyloxycarbonyl)ornithine, N5-Carboxyornithine N5-Benzyl Ester, Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine, delta-N-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
InChI Formula InChI=1S/C13H18N2O4/c14-11(12(16)17)7-4-8-15-13(18)19-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9,14H2,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 266.29
Formula Weight 266.1267
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.