Learn More
L-Methionine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462519
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16462519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16462519 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0326
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
Spezifikation
Chemical Name or Material L-Methionine
CAS 63-68-3
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C5H11NO2S
Solubility Information H2O : 16.67 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCSC)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Quantity 1 g
Formula Weight 149.21
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen