Learn More
L-Isoleucine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Descrizione
L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | L-Isoleucine |
| CAS | 73-32-5 |
| Color | White to Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H13NO2 |
| Solubility Information | H2O : 25 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 131.17 |
| Quantity | 100 mg |
| Formula Weight | 131.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto