Learn More
L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 7389-87-9 |
| Molecular Formula | C7H11N3O2 . 2(HCl) |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, (S)-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, Methyl L-Histidinate Dihydrochloride, NSC 522221 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1 |
| IUPAC Name | methyl (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoate;dihydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.1 |
| Formula Weight | 241.0385 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?