Learn More
Melford L-Glutathione
Product Code. 30018279
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30018279 5 g 5g
30018278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30018279 Supplier Melford Supplier No. G220105.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 70-18-8
  • Molecular Formula: C10H17N3O6S
  • Molecular Weight: 307.3
Specifications
CAS 70-18-8
Quantity 5 g
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.