Learn More
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifica
Specifica
| Melting Point | 108.0°C to 110.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Quantity | 5 g |
| Solubility Information | (5% in water) Clear colorless |
| Formula Weight | 239.7 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride |
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?