Learn More
L-Fuculose (1M in Water), TRC
Product Code. 30394972
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
30394972 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30394972 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF83613510MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 13074-08-3
Molecular Formula C6H12O5
Quantity 10 mg
Synonym 6-Deoxy-L-tagatose
InChI Formula InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3,5-8,10-11H,2H2,1H3/t3-,5+,6-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
IUPAC Name (3R,4R,5S)-1,3,4,5-tetrahydroxyhexan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Formula Weight 164.0685
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M
Chemical Name or Material L-Fuculose
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.