Learn More
L-Aspartyl-L-phenylalanine, Mikromol™
Description
L-Aspartyl-L-phenylalanine
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | L-Aspartyl-L-phenylalanine |
| CAS | 13433-09-5 |
| Analyte or Component Names | L-Aspartyl-L-phenylalanine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C13 H16 N2 O5 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Aspartyl-L-phenylalanine, Aspartame Imp. B (EP), Aspartame Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H16N2O5/c14-9(7-11(16)17)12(18)15-10(13(19)20)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,14H2,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (3S)-3-amino-4-[[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?