Learn More
L-Alanine ethyl ester hydrochloride, 98+%
Código de producto. 11493624
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11493624 25 g 25g
11483624 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11493624 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11271.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1115-59-9 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1115-59-9
Molecular Formula C5H12ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 153.61
MDL Number MFCD00063662
InChI Key JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-ala-oet.hcl, s-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, ethyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-oet hcl, h-ala-oet hydrochloride, ethyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, alanine ethyl ester hydrochloride, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2724356
IUPAC Name ethyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(C)N
Especificaciones
Melting Point 74°C to 78°C
Beilstein 3594395
Quantity 25 g
Formula Weight 153.61
Optical Rotation +2.9° (c=2.5 in water)
Sensitivity Hygroscopic
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material L-Alanine ethyl ester hydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.