Learn More
Kynurenic acid, MedChemExpress
Description
Kynurenic acid, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Kynurenic acid |
| CAS | 492-27-3 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H7NO3 |
| Synonym | Quinurenic acid |
| Solubility Information | DMSO : 9 mg/mL (47.58 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.17 |
| Quantity | 100 mg |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?