Learn More
Kinetin, MedChemExpress
Description
Kinetin (N6-furfuryladenine) belongs to the family of N6-substituted adenine derivatives known as cytokinins, which are plant hormones involved in cell division, differentiation and other physiological processes. Kinetin has anti-aging effects.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Kinetin |
| CAS | 525-79-1 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H9N5O |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 6-Furfuryladenine N6-Furfuryladenine |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (154.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | C12=NC=NC(NCC3=CC=CO3)=C1N=CN2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.21 |
| Show More |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?