Learn More
Kimble Chase™ Narrow Neck Erlenmeyer Flask
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | DIN 12380, ISO 1773 conforms |
| Diameter (Metric) Outer Neck | 42 mm |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Height (Metric) | 220 mm |
| Includes | Graduations and white marking area |
| Shape | Conical |
| Writing Surface | Yes |
| Disposable | Reusable |
| Diameter (Metric) Outer | 131 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto