Learn More
Ketorolac tromethamine salt, MedChemExpress
Description
Ketorolac tromethamine salt (RS37619 tromethamine salt) is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a nonselective COX inhibitor, with IC50s of 20 nM for COX-1 and 120 nM for COX-2.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ketorolac tromethamine salt |
| CAS | 74103-07-4 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H24N2O6 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Ketorolac Tromethamine Ketorolac tris salt RS37619 tromethamine salt |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (265.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.70 mM) |
| SMILES | O=C(C1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1)O.OCC(CO)(N)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.4 |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?