Learn More
Kaempferitrin, TRC
Product Code. 17949654
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
50 mg
Unit Size:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Dimensione della confezione
17949654 5 mg 5mg
17918314 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17949654 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK1001005MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 482-38-2
Molecular Formula C27 H30 O14
Molecular Weight (g/mol) 578.52
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 3,7-bis[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, Kaempferitrin (6CI,7CI,8CI), 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone 3,7-dirhamnoside, 3,7-Bis[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kaempferol 3,7-O-α-L-dirhamnoside, Kaempferol 3,7-bisrhamnoside, Kaempferol 3,7-di-O-rhamnopyranoside, Kaempferol 3,7-di-O-rhamnoside, Kaempferol 3,7-di-O-α-L-rhamnopyranoside, Kaempferol 3,7-di-α-L-rhamnopyranoside, Kaempferol 3,7-di-α-L-rhamnoside, Kaempferol 3,7-dirhamnoside, Kaempferol 3-O-rhamnoside 7-O-rhamnoside, Kaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranoside 7-O-α-L-rhamnopyranoside, Kaempferol-3,7-O-dirhamnose, Lespedin, Lespenephryl
IUPAC Name 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,7-bis[[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy]chromen-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)cc(O)c3C2=O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H30O14/c1-9-17(30)20(33)22(35)26(37-9)39-13-7-14(29)16-15(8-13)40-24(11-3-5-12(28)6-4-11)25(19(16)32)41-27-23(36)21(34)18(31)10(2)38-27/h3-10,17-18,20-23,26-31,33-36H,1-2H3/t9-,10-,17-,18-,20+,21+,22+,23+,26-,27-/m0/s1
Formula Weight 578.1636
Chemical Name or Material Kaempferitrin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.