Learn More
Tocris Bioscience™ Janelia Fluor™ 630b, Maleimide
GREENER_CHOICE
Product Code. 30067471
Click to view available options
Quantity:
200 μg
Unit Size:
200µg
Product Code. 30067471
Brand: Tocris Bioscience™ 8154/200U
Blinking fluorescent dye (Reactive group: maleimide). Application: super resolution microscopy (SRM) including SMLM
Spontaneously Blinking Janelia Fluor™ Dyes allow facile single-molecule localization microscopy (SMLM) in cells and dense biomolecular structures, without the need for photoactivation or redox buffers. These spontaneously blinking dyes harness Janelia Fluor™ technology to delivery dyes that automatically cycle between 'off' and 'on' states with an ideal duty cycle for super resolution microscopy experiments.
Key Information: Janelia Fluor™ 630b, Maleimide is a spontaneously blinking fluorescent dye, supplied with a maleimide reactive group for conjugation (thiol reactivity).
Used for: suitable to characterize the physical properties of dense biomolecule condensates and complex macromolecular assemblies.
Application: suitable for super resolution microscopy (SRM) including single-molecule localization microscopy (SMLM).
Properties and Photophysical Data: Excitation and emission maxima (λ) are 651 nM and 666 nM, respectively.
Janelia Fluor is a registered trademark of Howard Hughes Medical Institute.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material N-(2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl)-5,5-dimethyl-3,7-bis(3-(methylsulfonyl)azetidin-1-yl)-3'H,5H-spiro[dibenzo[b,e]siline-10,1'-isobenzofuran]-6'-carboxamide
Quantity 200 μg
Target Sulfhydyl-Reactive Janelia Fluor Dyes
Molecular Formula C37H40N4O8S2Si
Purity 0.9
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt