Learn More
GPE Scientific™ J Young Vac Line Bubbler
Beschreibung
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 20 mL |
| Length (Metric) | 130 mm |
| Product Type | Vacuum line bubbler |
| Diameter (Metric) Outer | 30 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?