Learn More
Itaconic Acid, TRC
Product Code. 30406103
Change view
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30406103 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI931000100G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Itaconic Acid
CAS 97-65-4
Molecular Formula C5H6O4
Quantity 100 g
Synonym 2-Methylenebutanedioic Acid, Methylenesuccinic Acid, 2-Methylenebutanedioic Acid, 2-Methylenesuccinic Acid, 2-Propene-1,2-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxy-2-methylene-4-oxobutanoic Acid, Methylenebutanedioic Acid, NSC 3357, Propylenedicarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES OC(=O)CC(=C)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 130.1
Formula Weight 130.0266
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.