Learn More
Isradipine, 98+%, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63920.MA
Quantity 10mg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit 15426079
  • 154.00 EUR / 10mg
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Isradipine is a L-type calcium channel blocker, Isradipine has anti-atherosclerotic effects in animals and improves endothelium-mediated nitric oxide (NO)-dependent vasodilation in vitro. Additional studies indicate that Isradipine may provide a neuroprotective effect in a rat model of focal ischemia and that Isradipine produces a dose-dependent sparing of dopamine neuronal fibers and cell bodies.
Solubility
Soluble in DMSO
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
75695-93-1
371.39
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYNA-N
3784
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC2=NON=C12)C(=O)OC(C)C
C19H21N3O5
MFCD00153820
isradipine, dynacirc, isradipin, lomir, isrodipine, prescal, dynacirc cr, esradin, clivoten, dynacrine
3-methyl 5-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Spécification
75695-93-1
MFCD00153820
14,5240
Soluble in DMSO
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC2=NON=C12)C(=O)OC(C)C
371.39
371.39
Isradipine
C19H21N3O5
10mg
isradipine, dynacirc, isradipin, lomir, isrodipine, prescal, dynacirc cr, esradin, clivoten, dynacrine
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYNA-N
3-methyl 5-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
3784
≥98%
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.