Learn More
Isopropyl ß-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside |
| CAS | 367-93-1 |
| Molecular Formula | C9 H18 O5 S |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Isopropyl -B-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.3 |
| Formula Weight | 238.0875 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?