Learn More
Beskrivelse
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -117°C |
| pH | 6.5 |
| Boiling Point | 130°C |
| Packaging | Plastic Coated Glass bottle |
| Quantity | 2.5 L |
| Vapor Density | 3.04 |
| Formula Weight | 88.15g/mol |
| Vapor Pressure | 4 hPa at 20°C |
| Physical Form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- iso-Amyl alcohol
- Warning
- Flammable liquid Category 3
- Acute toxicity Category 4
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H226-Flammable liquid and vapour.
- H332-Harmful if inhaled.
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?