Learn More
ISO 9377 Quality Control Standard 500 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Mineral Oil |
| CAS | 8012-95-1 |
| Analyte or Component Names | Mineral Oil |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Paraffin oil, Acme S 105, Actrel 3349L, Actrel 3360L, Actrel 4493L, Additol VXW 4932, Agrirob;Ampol C15 CPD, Ampol C23 DC-Tron NR, Arcoprime 200, Atpolan;Atpolan 80EC, Avilub RS, BP Energol GR-XP 220, BP Energol WM 2, Banole, Banole HV, Barrel ProcessOil P 10000, Barrel Process Oil P 2200, Cactus Normal Paraffin YHNP, Caloria HT 43, Calpar 70, Cantenex SM 925, Carnation, Certrex 60, Chevron 100R, Citation 70NY, Citgo 340 Neutral, Citrole, Clenvex AS 58;Coker gatch oil, Conosol C 200, Cosmo Neutral 500, Crop oil, Crystal Plus 70T, Cypar 7, Dalian SN 70, Diana Fresia P 430, Dicera 11833, Drakeol, Duoprime;Edelex SM 925, Elevast, Enerpar, Escaid 90, Essobayol 90, Essotherm 500;Exchange, Exssol D 80, Extensoil 51-24T, Exxal, Exxsol, Exxysn, Finavestan A;Fixaoil, Flavex 913, Flexon, Fluid paraffins;Fractol A, Freezene, Fukkol Process Oil P 100, Hiclean CF 50, Hicol, Hydrorafinat H 5, Hydroseal G, Hydrowax, Hyper White 350, Hyprene P 150BS, Iberpesa T 601, Inland 19, Ipsol H, Irgawax;Isocer NL, JMS Stylet-Oil, JOMO Process, Kemesol, Kermac 500T, Kixx LP, Klearol, Klearol 50, Kolex 320, Komorex, Kornoil Concentrate, Kyowazol C 1200, Kyowazol C 900, Lacolene, Lacquer Diluent 6, Lamacit APM 520, Liquid Paraffin 60S, Lubinol, Lucant 360;MagieSol 44, Magnaflux, Manol, Marcol, Markol 82, Michang P 3, Miclube 1460, Mineral Seal Oil, Mineral oil, paraffinic, Mobilcer, Mobiltherm 603;Moresco P 40, Nisseki Hi-White 70, Nopco 1407, Normal Paraffin TS 6, Normal paraffin, NovaSpec 2050, Nujol, O-WO2, Octafoam, Octopus P Plus 3029, Oleo FC, Ondina 15;Organic JMS Stylet-Oil, Osco Baby Oil, Pale Oil 60;Parabase, Paracos KF 350, Paraffin, Paraflex, Paralux, Paramil MES 15, Parax 40K3, Parex II, Parol 70, Parprol 22;Parprol 32, Peneteck, PennzUltra, Peptoil, Perleam 18, Petrolatum oil;Petrolatum, liq., Pharma 240B/HV6TI, Phazol 35, Pioneer 2002, Pionier 2024, Plastol 355, Plastol 537, Plaxene 185, Primol, Process oils; |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantity | 1 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?