Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - No smoking
Description
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P002-Dia 100-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 1 Ea. |
| Diameter (Metric) | 100 mm |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Thickness | 1.501 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Shape | Round |
| Languages | Global |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?