Learn More
ISO 10695:2000 Standard Mixture 366 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Atrazine∣Cyanazine∣Metazachlor∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Pendimethalin∣Propazine∣Sebuthylazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Trifluralin∣Vinclozolin |
| CAS | 1912-24-9, 21725-46-2, 67129-08-2, 56-38-2, 298-00-0, 40487-42-1 |
| Analyte or Component Names | Atrazine∣Cyanazine∣Metazachlor∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Pendimethalin∣Propazine∣Sebuthylazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Trifluralin∣Vinclozolin |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantity | 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Atrazine 10 μg/mL∣Cyanazine 10 μg/mL∣Metazachlor 10 μg/mL∣Parathion-ethyl 10 μg/mL∣Parathion-methyl 10 μg/mL∣Pendimethalin 10 μg/mL∣Propazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine 10 μg/mL∣Simazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine 10 μg/mL∣Trifluralin 10 μg/mL∣Vinclozolin 10 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?