Learn More
Iron(III) hydroxide, alpha-phase
Code produit 11373587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11373587 25 g 25g
11363587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11373587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019496.14
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Use in Purifying Water, As Absorbent in Chemical Processes, As a Pigment | CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Iron(III) hydroxide is used in purifying water and as an absorbent in chemical processes. It is also used as a pigment and as a catalyst. Further, it is used in some tattoo ink and in aquarium water treatment as a phosphate binder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20344-49-4
Molecular Formula FeHO2
Molecular Weight (g/mol) 88.851
MDL Number MFCD00064782
InChI Key AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC Name hydroxy(oxo)iron
SMILES O[Fe]=O
Spécification
Color Brown
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Appearance Brown powder
Density 3.4-3.9
Solubility Information Soluble in mineral acids. Insoluble in water and ethanol.
Formula Weight 88.85
Chemical Name or Material Iron(III) hydroxide
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.