Learn More
Iron(III) chloride solution, Purum, 45% FeCl3 basis, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Especificaciones
| Quantity | 2.5 L |
| Linear Formula | FeCl3 |
| UN Number | 2582 |
| Formula Weight | 162.2g/mol |
| Grade | purum |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 45% FeCl3 basis |
| Chemical Name or Material | Iron(Iii) Chloride Solution |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(III) chloride solution
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H290-May be corrosive to metals.
- H302-Harmful if swallowed.
- H315-Causes skin irritation.
- H318-Causes serious eye damage.
- P234-Keep only in original container.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contains : Iron trichloride
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?