Learn More
IRF9 Antibody (PCRP-IRF9-2F8), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Bio-Techne NBP3-14228PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IRF9 Monoclonal antibody specifically detects IRF9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
IRF9 | |
Monoclonal | |
PE | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2a |
Flow Cytometry | |
PCRP-IRF9-2F8 | |
Flow Cytometry | |
IFN-alpha-responsive transcription factor subunit, interferon regulatory factor 9, Interferon-stimulated gene factor 3 gamma, interferon-stimulated transcription factor 3, gamma (48kD), interferon-stimulated transcription factor 3, gamma 48kDa, IRF-9, ISGF3, ISGF3 p48 subunit, ISGF3GISGF-3 gamma, p48, Transcriptional regulator ISGF3 subunit gamma | |
Recombinant full-length human IRF9 protein (Uniprot: Q00978) | |
0.1 mL | |
Signal Transduction | |
10379 | |
Store at 4°C in the dark. | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu