Beschreibung
- Includes temperature distribution survey with 9 temperature measuring points (size 30) and 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand)
- PQ check list as support for validation by customer
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | IF160 Incubator |
| Product Type | IQ/OQ Documentation |
| Includes | Test Data |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?