Learn More
Ipronidazole (1000 ug/mL in Methanol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Ipronidazole |
| CAS | 14885-29-1 |
| Molecular Formula | C7 H11 N3 O2 |
| Quantity | 1x1 mL |
| Synonym | Imidazole, 2-isopropyl-1-methyl-5-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 1-Methyl-2-isopropyl-5-nitroimidazole, 2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Ipronidazole, Ipropran, NSC 109212, Ro 07-1554 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1ncc([N+](=O)[O-])n1C |
| IUPAC Name | 1-methyl-5-nitro-2-propan-2-ylimidazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.18 |
| Formula Weight | 169.0851 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?