Learn More
Iopamidol, MedChemExpress
Beschreibung
Iopamidol is a nonionic, X-Ray iodinated contrast agent (CA) for a wide variety of diagnostic applications. Iopamidol contains amide and hydroxyl functionalities that can be exploited for the generation of the chemical exchange saturation transfer (CEST) contrast.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Iopamidol |
| CAS | 60166-93-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H22I3N3O8 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | B-15000 SQ-13396 |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (128.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (64.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(I)C(NC([C@@H](O)C)=O)=C(I)C(C(NC(CO)CO)=O)=C1I)NC(CO)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 777.09 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?