Learn More
Ion Exchanger Amberlite™ IRA-402, Supelco™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 52439-77-7 |
| MDL Number | MFCD00145564 |
| Density | 1.063 To 1.093 mg/L |
| Synonym | Ion exchanger Amberlite™ IRA-402, Ion exchanger Amberlite™ IRA-402 |
| Quantity | 500 mL |
| Chemical Name or Material | Ion Exchanger Amberlite™ IRA-402 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?