Learn More
Iodine solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N), Solstice
Description
Solstice's high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifications
Especificaciones
| Quantity | 1 L |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3587194 |
| Synonym | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
| IUPAC Name | molecular iodine |
| Formula Weight | 253.81g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05 M |
| Chemical Name or Material | Iodine solution |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iodine solution
- Warning
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
- H373-May cause damage to organs.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: iodine
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?