Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Ethidium Bromide, 0.625 mg/mL
Spécification
Spécification
| Content And Storage | 1 x 1 mL ethidium bromide dropper (0.625 mg/mL) Store at room temperature. |
| Detection Location | In-Gel Detection |
| Detection Method | Gel Electrophoresis |
| Label or Dye | Ethidium Bromide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Target Molecule | DNA & RNA |
| Product Line | UltraPure |
| Product Type | Ethidium Bromide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?