Learn More
INPP1 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30492151 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30492151 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30492151 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335130B
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
INPP1 Polyclonal antibody specifically detects INPP1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen INPP1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias EC 3.1.3.57, inositol polyphosphate 1-phosphatase, inositol polyphosphate-1-phosphatase, IPP, IPPase, MGC110984
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human INPP1 (NP_002185.1).,, Sequence:, MSDILRELLCVSEKAANIARACRQQEALFQLLIEEKKEGEKNKKFAVDFKTLADVLVQEVIKQNMENKFPGLEKNIFGEESNEFTNDWGEKITLRLCSTEEETAELLSKVLNGNKVASEALARVVHQDVAFTDPTLDSTEINVPQDILGIWVDPIDSTYQYIKGSADIKSNQGIFPCGLQ
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3628
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.