Description
- For inoculation of nutrient media
- Available with loop at one end and needle at the other
- High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface
- γ-ray sterilized
Specifications
Specifications
| Volume | 1 μL |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Gamma Sterilized |
| Color | Yellow |
| Includes | Needle |
| For Use With (Application) | For inoculation of nutrient media |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?