Learn More
Motic™ Industrial Arm Boom Stand
Description
- Universally adaptable to all Motic stereomicroscopes as well as third party microscopes without the mess of adapters.
- Industrial knuckle holder for all standard arms with the Æ15.8mm mount
- 200mm of height adjustment guarantees you will be able to observe what you want.
- Stand can be positioned away from the sample to eliminate interference and/or contamination
Order Info
dimProductType
Specifications
Specifications
| Type | Industrial Arm Boom Stand |
| Diameter (Metric) | Vertical pole: 32mm, Focusing pole: 25mm/32mm |
| Dimensions (L x W) | 300 x 300 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 300 x 300 x 400 mm |
| For Use With (Equipment) | dia 15.8mm knuckle mounting system |
| Height (Metric) | 400 mm Vertical Pole |
| Quantity | 1 Ea. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?