Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Cream |
| Assay Percent Range | ∽ 99% |
| Quantity | 25 g |
| Formula Weight | 189.21 |
| Percent Purity | ∼99% |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Indole-3-propionic acid, Molecular biology |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?