Learn More
Iloperidone, MedChemExpress
Product Code. 16497286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
16497286 100 mg 100mg
16457328 10 mg 10mg
16403347 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16497286 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17410
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Specifica
Chemical Name or Material Iloperidone
CAS 133454-47-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H27FN2O4
Quantity 100 mg
Synonym HP 873
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (117.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(OCCCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)C(OC)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 426.48
Formula Weight 426.48
Percent Purity 99.62%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.