Learn More
Idazoxan Hydrochloride, TRC
Code produit 30393104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30393104 1 g 1g
30399711 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30393104 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI5068001G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79944-56-2
Molecular Formula C11H13ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.69
Synonym 2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, (+/-)-Idazoxan Monohydrochloride, RX 781094, RX 781094A
IUPAC Name 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES Cl.C1CN=C(N1)C2COc3ccccc3O2
Spécification
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)14-7-10(15-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13);1H
Formula Weight 240.0666
Chemical Name or Material Idazoxan Hydrochloride