missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibrutinib, Mikromol™

Product Code. 18020650
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18020650 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18020650 Supplier Mikromol Supplier No. MM3746.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ibrutinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Ibrutinib
CAS 936563-96-1
Analyte or Component Names Ibrutinib
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C25 H24 N6 O2
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 1-[(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, (R)-1-(3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one, CRA 032765, Ibrutinib, Imbruvica, JNJ 02, PCI 32765, PCI 32765-00
InChI Formula InChI=1S/C25H24N6O2/c1-2-21(32)30-14-6-7-18(15-30)31-25-22(24(26)27-16-28-25)23(29-31)17-10-12-20(13-11-17)33-19-8-4-3-5-9-19/h2-5,8-13,16,18H,1,6-7,14-15H2,(H2,26,27,28)/t18-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCN(C3)C(=O)C=C)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4
IUPAC Name 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
Molecular Weight (g/mol) 440.5
Quantity 250 mg
Formula Weight 440.1961 g/mol
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.