Läs mer
Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-939 Cut-Resistant Lightweight Gloves, Fully Coated
Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 pairs
Beskrivning
- RIPEL™ technology keeps oil from making contact with skin, keeping hands safe and dry
- Provides protection from cuts and oil exposure, from light to heavy, across multiple applications
- Provides dexterity and high level of comfort with ZONZ technology
- Superior Grip Performance with ANSELL GRIP™ Technology for safe handling in dry-to-oily applications
- FORTIX Technology for extended product use life and increased protection with up to 12x durability in thumb crotch
- Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and high level of comfort
- Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Color | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Dyneema, Foam Nitrile |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering