Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Beschreibung
- Lightweight design provides softness and flexibility so that gloves can be comfortably worn for extended periods of time
- Spandex elastic maintains a snug fit, even after laundering
- Ambidextrous glove design extends useful life
- Machine washable with non-caustic cleaners without affecting performance or durability
- Compliant with FDA food handling requirements
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 11 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?