Learn More
Ansell HyFlex™ 48-101 Polyurethane Coated Seamless Knit Nylon Gloves
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pairs
Beschreibung
- Designed for light duty applications that require comfort and abrasion resistance
- Polyurethane coating enhances grip in dry or light oil applications
- Seamless construction prevents irritation
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Chlorinated | No |
| Coated Area | Palm |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Exterior Finish | Rough |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur