Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series Black and Green/Blue Polyurethane Light Weight Gloves
Shop All Ansell ProductsBeschreibung
- 18-gauge knitting technology allows this glove to be ultra-thin yet tough
- Ideal for workers who need a higher level of fit, touch and precision
- Ideal for applications where cotton gloves or no gloves at all are used despite the risk of scrapes, blisters and minor injuries.
Spezifikation
Spezifikation
| Back Material | Polyurethane |
| Certifications/Compliance | CE Mark, EN 388 : 3121 |
| Cuff Material | Polyurethane |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Blue |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon, Polyurethane |
| Product Type | Lightweight Gloves |
| Size | 7 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?