Learn More
Hydroxytacrine maleate salt, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15483409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15483409 250 mg 250mg
15473409 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15483409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60680.MD
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 118909-22-1 | Molecular Formula: C17H18N2O5 | Molecular Weight: 330.34 g/mol
Cholinesterase inhibitor. Potential Alzheimer's disease therapeutic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Cholinesterase inhibitor
  • Potential Alzheimer's disease therapeutic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118909-22-1
Molecular Formula C17H18N2O5
Molecular Weight (g/mol) 330.34
MDL Number MFCD00069287
InChI Key NEEKVKZFYBQFGT-BTJKTKAUSA-N
Synonym velnacrine maleate, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate, hydroxytacrine maleate, mentane, 1-hydroxy tacrine maleate, unii-wr9885gals, velnacrine maleate usan, wr9885gals, dsstox_cid_25158
PubChem CID 5702293
IUPAC Name 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol;(Z)-but-2-enedioic acid
SMILES C1CC(C2=C(C3=CC=CC=C3N=C2C1)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Melting Point 171°C to 173°C
Color White
Quantity 250 mg
Formula Weight 330.34
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Hydroxytacrine maleate salt
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.