Learn More
Hydrochlorothiazide, MedChemExpress
Description
Hydrochlorothiazide (HCTZ), an orally active diuretic drug of the thiazide class, inhibits transforming TGF-β/Smad signaling pathway. Hydrochlorothiazide has direct vascular relaxant effects via opening of the calcium-activated potassium (KCA) channel. Hydrochlorothiazide improves cardiac function, reduces fibrosis and has antihypertensive effect.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Hydrochlorothiazide |
| CAS | 58-93-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C7H8ClN3O4S2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | HCTZ |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (167.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NCNS2(=O)=O)(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 297.74 |
| Show More |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?