Learn More
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Boiling Point | 126°C |
| CAS Min % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | <70.0000%, <50.0000% |
| Density | 1.49 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 500 mL |
| Linear Formula | I2 |
| UN Number | UN1788 |
| Beilstein | 3587158 |
| IUPAC Name | hydrogen bromide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?