Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles
Beskrivelse
- Regulates moisture
- Contains active carbon to prevent odor
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Gray |
| Size | 41 |
| Product Type | Stability Inlay Sole |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?