Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Newborn Calf Serum, New Zealand Origin
Beskrivning
- Carefully collected, processed, and filtered in New Zealand to ensure safety against bovine diseases
- Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serums
- Collected from cattle that are typically less than 10 days old
Specifikationer
Specifikationer
| Age | <10 days |
| Country of Origin | New Zealand |
| Product Type | Newborn Calf Bovine Serum |
| Quantity | 1000 mL |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Processing | Irradiated (30 to 40 kGy) |
| Iron Supplemented | Yes |
| Product Line | HyClone |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?