Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Adult Bovine Serum (U.S.)
Beschreibung
- Sourced from a closed herd maintained on USDA-licensed premises
- Cattle from these closed herds are used exclusively for the production of donor bovine blood products
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | Certificate of Suitability No. R1-CEP 2001-259 |
| Country of Origin | United States |
| Form | Liquid |
| Product Type | Adult Bovine Serum |
| Quantity | 1 L |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Processing | Irradiated |
| Endotoxin Concentration | ≤ 50 EU/mL |
| Heat Inactivated | No |
| Hemoglobin Concentration | ≤ 25 mg/dL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?