Learn More
Invitrogen™ Human STK39 Synthetic Peptide
Description
This peptide corresponds to 18 amino acids near the center of human Stk39. PEP-0748 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20628.
STK39 (STLK3) is involved in the cellular stress response pathway. STK39 is activated in response to hypotonic stress leading to phosphorylation of several cation-chloride-coupled co-transporters. STK39 activates the p38 MAP kinase pathway and its interaction with p38 decreases during cellular stress. STK39 acts as an intermediate in the response to cellular stress. STK39 is also an independent risk factor for hypertension in men and its intragenic SNPs can interact and function in the control of blood pressure.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 27347 |
| Species | Human |
| Purification Method | purified |
| Accession Number | Q9UEW8 |
| Common Name | STK39 |
| Concentration | 200 μg/mL |
| Content And Storage | -20°C |
| Description | Synthetic Peptide |
| Format | Liquid |
| Formulation | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?